Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
13793.36EA 515 EUR
13793.36 13793.22 13793.14
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Nickel (silver coated)
Formule: Ni
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091733
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 0000