(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
38596.03EA 64.8 EUR
38596.03 38596.06
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Formule: C₁₁H₁₉LiO₂
Kookpunt: 180 °C (0,05 mmHg)
Smeltpunt: 127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142754
CAS nummer: 22441-13-0
UN: 0000