Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99%
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
41340.06EA
216
EUR
41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Formule:
C₂₂H₃₈BaO₄ MW: 503,85 g/mol Kookpunt: 225 °C (0,3 mmHg) Smeltpunt: 200 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00058709 CAS nummer: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |