Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
14539.06EA
228.8
EUR
14539.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Formule:
C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O MW: 521,877 g/mol Kookpunt: 225 °C (0,3 mmHg) Smeltpunt: 172 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06200255 CAS nummer: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |