Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ca(TMHD)2
41589.02EA 28.6 EUR
41589.02 41589.09 41589.04 41589.18
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Formule: C₂₂H₃₈CaO₄
Kookpunt: 205 °C (0,1 mmHg) (sublimatie)
Smeltpunt: 202…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064757
CAS nummer: 118448-18-3
UN: 0000