Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39397.06EA 80.8 EUR
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Formule: C₂₂H₃₈O₄Pb
Kookpunt: 134 °C (0,1 mmHg) (sublimatie)
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070468
CAS nummer: 21319-43-7
UN: 3467
ADR: 6.1,III