Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36464.02EA 20.2 EUR
36464.02 36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Formule: C₃₃H₅₇DyO₆
Smeltpunt: 182…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000017
CAS nummer: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4
UN: 0000