Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36465.06EA 216 EUR
36465.06 36465.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Formule: C₃₃H₅₇LaO₆
Kookpunt: 370 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010466
CAS nummer: 14319-13-2
UN: 0000