Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39548.03EA 36.8 EUR
39548.03 39548.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Formule: C₄₄H₇₆O₈Zr
Kookpunt: 180 °C (0,1 mmHg) (sublimatie)
Smeltpunt: 318…320 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145380
CAS nummer: 18865-74-2
UN: 0000