Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
40621.03EA 114.4 EUR
40621.03 40621.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Formule: C₃₃H₅₇O₆Ti
MW: 597,669 g/mol
Kookpunt: 75 °C (0,1 mmHg) (sublimatie)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145466
CAS nummer: 181418-64-4