Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41359.09EA 764 EUR
41359.09 41359.04 41359.02
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Precursor for CVD process
Formule: C₂₂H₃₈CoO₄
Smeltpunt: 143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233616
CAS nummer: 13986-53-3
UN: 0000