Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41280.03EA 88.5 EUR
41280.03 41280.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Formule: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Kookpunt: 120 °C (0,5 mmHg) (sublimatie)
Smeltpunt: 254…256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233617
CAS nummer: 14877-41-9