Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41862.06EA 333 EUR
41862.06 41862.03 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Formule: C₃₃H₅₇FeO₆
MW: 605,65 g/mol
Kookpunt: 300 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067465
CAS nummer: 14876-47-2