Lead(II) acetylacetonate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
89858.18EA
516
EUR
89858.18
89858.09
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
Formule:
C₁₀H₁₄O₄Pb MW: 405,41 g/mol Smeltpunt: 141…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013499 CAS nummer: 15282-88-9 EINECS: 239-323-9 UN: 3467 ADR: 6.1,III |