Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
14505.03EA
44
EUR
14505.03
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O MW: 477,64 g/mol (anhy) Kookpunt: 220 °C (ontbinding) Smeltpunt: ∼ 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151019 CAS nummer: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |