Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25284.03EA 32.8 EUR
B25284.03 B25284.14 B25284.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: ∼ 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151019
CAS nummer: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1