Hafnium trifluoroacetylacetonate
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
19275.04EA 39.94 EUR
19275.04
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Formule: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
MW: 790,81 g/mol
Smeltpunt: 128…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078027
CAS nummer: 17475-68-2