Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
183687-100GEA
345
EUR
183687-100G
183687-25G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Formule:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Smeltpunt: 268-272 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066638 CAS nummer: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Specification Test Results
Assay | Min. 93.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.05 % |
Test of sensitivity | complying |