Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
18869.04EA
82.1
EUR
18869.04
18869.09
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Formule:
C₃₆H₃₀I₂NiP₂ MW: 837,08 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015866 CAS nummer: 82308-17-6 |