Chlordane
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC11200000EA 36.9 EUR
EHERC11200000
Chlordane
Chlordane
Formule: C₁₀H₆Cl₈
CAS nummer: 57-74-9
EINECS: 200-349-0
UN: 2996
ADR: 6.1,III