Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12478.03EA 25.5 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Smeltpunt: 15,7 °C
Dichtheid: 6,2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144387
CAS nummer: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III