Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14634.PGEA 0 EUR
14634.PG 14634.18 14634.03 14634.09
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Smeltpunt: 10,7 °C
Dichtheid: 6,359
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144388
UN: 1760
ADR: 8,III