(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
TCIAA1359-1GEA
25.3
EUR
TCIAA1359-1G
TCIAA1359-25G
TCIAA1359-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule:
C₆H₇NO MW: 109,1259 g/mol Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00213364 CAS nummer: 49805-30-3 EINECS: 421-830-3 |
Specification Test Results
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |