Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00698.06EA
88.8
EUR
L00698.06
L00698.03
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Formule:
C₁₈H₂₁OP MW: 284,34 g/mol Smeltpunt: 166…167 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014301 CAS nummer: 13689-20-8 EINECS: 237-204-6 |