1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
ABCRAB124984.0250EA 0 EUR
ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇Br₂NO₂
MW: 381,03 g/mol
Smeltpunt: 225…229 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019155
CAS nummer: 81-49-2
EINECS: 201-354-0