1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L00903.06EA 46.5 EUR
L00903.06
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,29 g/mol
Smeltpunt: ∼ 215 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001198
CAS nummer: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1