Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia free
Leverancier: Alfa Aesar
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16476.22EA
198
EUR
L16476.22
L16476.14
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia free
Dimethylethoxysilane
Formule:
C₄H₁₂OSi Kookpunt: 55 °C Dichtheid: 0,757 Vlampunt: 15 °C (59 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00026750 CAS nummer: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 ADR: 3,II |