3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H32163.06EA 214.24 EUR
H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Formule: C₉H₄BrFO₂
MW: 243,03 g/mol
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094003
CAS nummer: 179111-05-8