Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26953.03EA 301 EUR
H26953.03 H26953.06 H26953.MD
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Formule: C₁₂H₈ClF₂P
MW: 256,62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972302
CAS nummer: 23039-97-6
UN: 3265
ADR: 8,II