Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27614.03EA 145 EUR
H27614.03 H27614.06
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Smeltpunt: 230…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010431
CAS nummer: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7