2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine 95%
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34024.03EA
49.71
EUR
H34024.03
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine 95%
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine
Formule:
C₁₀H₈BrN₃ MW: 250,10 g/mol Smeltpunt: 203…205 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01940446 CAS nummer: 392307-25-4 |