(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00912.14EA
264
EUR
L00912.14
L00912.06
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Formule:
C₁₄H₁₅O₂P MW: 246,24 g/mol Smeltpunt: 113…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015451 CAS nummer: 4455-77-0 EINECS: 224-704-4 |