Sodium borodeuteride (99% D), rods
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
35102.06EA 337 EUR
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), rods
Sodium borodeuteride
Formule: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Smeltpunt: ∼400 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003519
CAS nummer: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I