2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L01356.06EA
206
EUR
L01356.06
L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formule:
C₅H₅N₃O₃S MW: 187,18 g/mol Smeltpunt: ∼ 263 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022438 CAS nummer: 140-40-9 EINECS: 205-414-7 |