1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L06768.09EA 85 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Kookpunt: 238…240 °C
Dichtheid: 0,997
Vlampunt: 97 °C (206 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005155
CAS nummer: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III