3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L19532.MDEA 80.6 EUR
L19532.MD L19532.03
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₇BO₄
MW: 258,17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788723
CAS nummer: 165904-27-8