4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14941.06EA
30.7
EUR
A14941.06
A14941.14
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Formule:
C₉H₈N₂O MW: 160,18 g/mol Smeltpunt: 204…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001814 CAS nummer: 35704-19-9 EINECS: 252-685-2 |