N-Boc-N-methylethylenediamine ≥97%
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H56456.XFEA
271.44
EUR
H56456.XF
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥97%
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formule:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174,24 g/mol Dichtheid: 0,975 Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01317789 CAS nummer: 121492-06-6 UN: 2735 ADR: 8,III |