N-Boc-N-propylethylenediamine 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52328.MDEA
202
EUR
H52328.MD
H52328.03
N-Boc-N-propylethylenediamine 96%
N-Boc-N-propylethylenediamine
Formule:
C₁₀H₂₂N₂O₂ MW: 202,29 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06658368 CAS nummer: 105628-64-6 |