Ethyl glycolate ≥95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
41475.09EA
61
EUR
41475.09
41475.18
Ethyl glycolate ≥95%
Ethyl glycolate
Formule:
C₄H₈O₃ MW: 104,11 g/mol Kookpunt: 158…159 °C Dichtheid: 1,10 Vlampunt: 61 °C (143 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021970 CAS nummer: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |