Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14156.30EA
368
EUR
A14156.30
A14156.09
A14156.18
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,20 g/mol Kookpunt: 251…253 °C Dichtheid: 1,108 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00026895 CAS nummer: 2555-49-9 EINECS: 219-867-3 |