Sodium glycolate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12341.0EEA 589 EUR
A12341.0E A12341.22 A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Formule: C₂H₃NaO₃
MW: 98,03 g/mol
Smeltpunt: 210…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065358
CAS nummer: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9