Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium (4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborate
H52677.03EA 72.1 EUR
H52677.03
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₉BF₃KS
MW: 244,12 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115771
CAS nummer: 850623-75-5