Tribromsalan
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC17666500EA 120 EUR
EHERC17666500
Tribromsalan
Tribromsalan
Formule: C₁₃H₈Br₃NO₂
MDL Nummer: MFCD00045740
CAS nummer: 87-10-5
EINECS: 201-723-6