5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24880.06EA 113 EUR
B24880.06 B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307,92 g/mol
Smeltpunt: 120…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672950
CAS nummer: 121554-10-7
EINECS: 601-788-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III