3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10175.14EA
242
EUR
A10175.14
A10175.06
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule:
C₆H₇Cl₂FN₂ MW: 197,04 g/mol Smeltpunt: ∼ 210 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052267 CAS nummer: 175135-74-7 |