4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22157.22EA
654
EUR
B22157.22
B22157.14
B22157.06
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formule:
C₇H₈ClN₃ MW: 169,61 g/mol Smeltpunt: ∼ 243 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673994 CAS nummer: 2863-98-1 |