3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L08700.18EA 395.2 EUR
L08700.18 L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Kookpunt: 113…114 °C (6 mmHg)
Dichtheid: 1,031
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051779
CAS nummer: 15799-79-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III