2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H31948.MEEA 53.9 EUR
H31948.ME H31948.04
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00472891
CAS nummer: 105512-80-9