4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52863.06EA 85.3 EUR
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Smeltpunt: 160…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632202
CAS nummer: 85107-55-7